Kluczowe dokumenty
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
Synonim(y):
Lanthanum(III) oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Numer indeksu EC:
215-200-5
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
Postać
solid
siła działania
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
gęstość
6.51 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1300 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
Klucz InChI
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
Replaces: LX0045-2; LX0045
Komentarz do analizy
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1