Key Documents
F7806
3-Fluorobenzyl chloride
96%
Synonim(y):
α-Chloro-3-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-3-fluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
gęstość
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?