DWKW216928
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL), flat vinyl liner
Synonim(y):
W216928
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
with cap
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216928
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
pojemność
(1,000 mL)
dopasowywanie
89-400 neck
89-400
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKW216928-4EA | 4061841121336 |