Kluczowe dokumenty
DWKKC92812G-2000
KIMBLE® KIMAX® Heavy duty volumetric wide-mouth flask with KIMCOTE® safety coating and glass stopper
glass flask, capacity 2,000 mL, class A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass flask
Właściwości
class A
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® KC92812G-2000
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Kolby miarowe KimCote klasy A do dużych obciążeń z szerokim otworem wylotowym
- Kolby miarowe z szerokim otworem ułatwiają dostęp do pipety
- Najwyższa wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo dzięki ciężkim, jednolitym ściankom
- Szybka identyfikacja dzięki dużym, trwałym i czytelnym oznaczeniom
- Płaskie dno wewnętrzne do mieszania za pomocą standardowych mieszadeł
- Podziałka zgodna z tolerancjami objętościowymi klasy A
- Standardowe szklane korki stożkowe
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego o niskiej rozszerzalności cieplnej, spełniającego wymogi USP typu I i ASTM E438, typ I, klasa A.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
KIMCOTE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)