SLW1521/10D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1521/10D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Połączenie
joint ST/NS neck29/32
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1521/10D
SciLabware 1521/10D
SciLabware
średnica butelki × wys.
111 mm × 214 mm , With stopper
pojemność
1000 mL
śr. wewn. szyjki
29 mm
Opis ogólny
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)