Key Documents
SLW1521/08D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1521/08D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Połączenie
joint ST/NS neck24/29
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1521/08D
SciLabware 1521/08D
SciLabware
średnica butelki × wys.
89 mm × 175 mm , With stopper
pojemność
500 mL
śr. wewn. szyjki
24 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Cechy i korzyści
• Borosilicate glass• Complies with ISO 4796-2• With ground neck• Supplied with solid glass stopper• Spare replacement glass stoppers are available
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)