DWK45066C-18
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE liner), cap for 18-415
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
opakowanie
case of 225 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45066C-18
dopasowywanie
cap for 18-415
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nasadki klasy B z gumowymi wkładkami PTFE o wysokiej odporności na temperaturę i parę wodną podczas autoklawowania
- Specjalnie opracowany fenolowy materiał nasadki
- Możliwość autoklawowania
- Białe gumowe wkładki
- Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
Cechy i korzyści
- Specjalnie opracowana żywica fenolowa i klej do wkładek odporne na wielokrotne autoklawowanie
- Wykładziny z białej gumy z powłoką PTFE/ogólnego zastosowania są wysoce odporne na działanie substancji chemicznych.
- Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
- Określone w specyfikacji ASTM E982, wymagania klasy A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK45066C-18-225EA | 4061841117742 |