DWK73802-18400
KIMBLE® Solid Cap
18-400 thread, black phenolic cap (with rubber liner)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with rubber liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
opakowanie
case of 144 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73802-18400
dopasowywanie
18-400 thread
Opis ogólny
Nasadki klasy A z gumowymi wkładkami PTFE o wysokiej odporności na temperaturę i parę wodną podczas autoklawowania
- Specjalnie opracowany fenolowy materiał nasadki
- Możliwość autoklawowania
- Białe gumowe wkładki
- Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)