About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.01
Beilstein:
636379
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
crystals
bp
247-248 °C (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Klucz InChI
ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Yuan Chen et al.
Polymers, 11(6) (2019-06-07)
In this paper, we report chemical modifications of inulin by seven kinds of aromatic Schiff bases, which are different from their substituent groups. The obtained inulin derivatives were confirmed by FTIR, 1H NMR, and 13C NMR. Then, we studied their