Key Documents
CLS564010
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5640-10
tol. measuring range
0.02 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.