Kluczowe dokumenty
CLS56312
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 2 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
8
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5631-2
tol. measuring range
0.015 mL
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Kalibrowane zgodnie z tolerancją klasy A, indywidualnie serializowane i dostarczane z certyfikatem identyfikacji i pojemności. Sześciokątna podstawa.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)