Kluczowe dokumenty
CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Połączenie
joint: ST/NS stopper40/50
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 31760-125C
pojemność
125 mL
śr. × wys.
38 mm × 300 mm
śr. zewn. rurek
8 mm
wielkość porów
porositycoarse
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)