Key Documents
CLS30221L
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 1,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3022
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Właściwości
subdivision 10.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022-1L
tol. measuring range
5.0 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)