Kluczowe dokumenty
DWKCPS1000P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonim(y):
CPS1000P
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene cylinder
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CPS1000P
pojemność
1000 mL , with +/10mL tolerance
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Offers increased stability especially when working in confined spaces
Cechy i korzyści
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)