Kluczowe dokumenty
Z273570
Sigma-Aldrich
Apiezon® grease
L
Synonim(y):
Smar próżniowy, Smar próżniowy Apiezon
About This Item
Kod UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
ciśnienie pary
7 × 10-11 mmHg ( 20 °C)
opis
usage: general purpose
producent / nazwa handlowa
Apiezon
Parametry
10-30 °C temperature (50-86 °F)
masa
50 g
Opis ogólny
1156 L Grease to bezsilikonowy i bezhalogenowy smar do ultra wysokiej próżni.
For low vapor pressure sealing and lubrication in high vacuum applications.
Zastosowanie
Smar 1156 jest odpowiedni do stosowania w naukowych i przemysłowych aplikacjach uszczelniania i smarowania obejmujących:
  • uszczelnianie i smarowanie pod niskim ciśnieniem pary w warunkach wysokiej próżni
  • produkcji i serwisowania wysokowydajnych pomp próżniowych
  • techniki analityczne, takie jak spektrometria w podczerwieni lub spektrometria masowa, w których należy unikać zanieczyszczenia próbki
Cechy i korzyści
  • Wolny od zanieczyszczeń związanych ze smarami na bazie silikonu, takich jak "pełzanie" lub "przenoszenie".
  • Zapewnia doskonałe smarowanie
  • Idealny do stosowania w temperaturach otoczenia
  • Posiada zintegrowaną odporność na promieniowanie
  • Ma silne działanie "gettering", skutecznie usuwa szkodliwe smary i zanieczyszczenia chemiczne z powierzchni metalowych i szklanych poprzez absorpcję
  • Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych, dzięki czemu jest łatwy do czyszczenia i usuwania
Informacje prawne
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z273570-1EA4061833308882