ciśnienie pary
8 × 10-10 mmHg ( 20 °C)
opis
usage: Forms rubbery cushion that protects glassware from shock
producent / nazwa handlowa
Apiezon
Parametry
-273-+30 °C temperature
masa
25 g
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273597-1EA | 4061833308905 |