10803
1156 N
grease (consistency similar to rubber)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
grease (consistency similar to rubber)
Poziom jakości
zanieczyszczenia
polymer hydrocarbon with higher molecular weight
Opis ogólny
1156Npoprawia kontakt termiczny próbki podczas pomiarów przewodności cieplnej w jednościennych kompozytach epoksydowych z nanorurkami węglowymi. Został on naniesiony na pojedyncze kryształy LiFeAs w celu zapewnienia ochrony.
Informacje prawne
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Thermal conductivity and interfacial resistance in single-wall carbon nanotube epoxy composites.
Bryning MB, et al.
Applied Physics Letters, 87(16), 161909-161909 (2005)
Anisotropic upper critical field and possible Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov state in the stoichiometric pnictide superconductor LiFeAs.
Cho K, et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 83(6), 060502-060502 (2011)
Linda D Stewart et al.
BMC veterinary research, 13(1), 131-131 (2017-05-14)
The European badger is an important wildlife reservoir of Mycobacterium bovis implicated in the spread of bovine tuberculosis in the United Kingdom and Ireland. Infected badgers are known to shed M. bovis in their urine and faeces, which may contaminate