CLS29821L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
Synonim(y):
Corning® 2982
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 10.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2982-1L
tol. measuring range
2.6 mL
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)