CLS432071
Corning® CoolSink®
XT96U, u-bottom plate module
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.12
Polecane produkty
Właściwości
u-bottom plate module
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432071
dł. × szer. × wys.
12.8 cm × 8.5 cm × 1.7 cm
Opis ogólny
Termoprzewodzące moduły Corning CoolSink do płytek i zbiorników zapewniają jednolitą temperaturę we wszystkich studzienkach, niezależnie od ich położenia. Po umieszczeniu na źródle temperatury, takim jak lód, suchy lód, ciekły azot lub łaźnie wodne, moduł CoolSink szybko dostosuje się do tej temperatury - od -196°C do >+100°C.
- Moduły CoolSink zapewniają jednorodność temperatury podczas chłodzenia, zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania próbek.
- Wszystkie moduły CoolSink mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Wszystkie moduły są kompatybilne ze wszystkimi źródłami temperatury.
- Dla zbiorników na odczynniki o pojemności 55 ml
Informacje prawne
CoolSink is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS432071-1EA | 4061835178926 |