Kluczowe dokumenty
CLS430182
Corning® polystyrene graduated cylinder
sterile
Synonim(y):
biurety, szklane biurety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.13
sterylność
sterile
Właściwości
graduations 1 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 430182
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Corning optically clear polystyrene graduated cylinders are designed for sterile, accurate dispensing of culture media or other biological fluids. A polyethylene dust cover is included.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)