Kluczowe dokumenty
CLS300250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 50 mL
Synonim(y):
Corning® 3002
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3002-50
tol. measuring range
0.25 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Skalibrowany "aby zawierać".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)