Z532371
Aldrich® graduated cylinders with joint, Class A
female joint: ST/NS 14/20, volume 25 mL, accuracy: 0.25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS14/20
Właściwości
subdivision 0.5 mL
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Single metric scale. Useful as a distillation receiver and for manipulation of air--sensitive materials with the use of a septum-inlet adapter.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532371-1EA | 4061832112510 |