Kluczowe dokumenty
SYNF30291L
Synthware single-neck round-bottom flask
1000 mL, joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware F30291L, glass round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/42
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F30291L
pojemność
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)