Kluczowe dokumenty
Z303127
Quickfit® air condenser
L 500 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FC7/43
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit FC 7/43
dostępność
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Długość
500 mm
powierzchnia
400 cm2
Opis ogólny
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)