CLS17302C
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 45 mL, diam. × H 30 mm × 84 mm
Synonim(y):
zbiornik magazynowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
translucent polypropylene
producent / nazwa handlowa
Corning 1730-2C
śr. × wys.
30 mm × 84 mm
pojemność
45 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Blokada Snap-Seal utrzymuje nasadkę zamkniętą i zabezpieczoną, zapewniając niezawodną szczelność po prawidłowym zamknięciu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS17302C-400EA | 4061833881576 |