CLS17304H
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 120 mL
Synonim(y):
zbiornik magazynowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
translucent polypropylene
producent / nazwa handlowa
Corning 1730-4H
śr. × wys.
45 mm × 91 mm
pojemność
120 mL
Opis ogólny
Blokada Snap-Seal utrzymuje nasadkę zamkniętą i zabezpieczoną, zapewniając niezawodną szczelność po prawidłowym zamknięciu.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)