Kluczowe dokumenty
CLS173010
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 300 mL, diam. × H 63 mm × 112 mm
Synonim(y):
centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.11
Materiały
translucent polypropylene
producent / nazwa handlowa
Corning 1730-10
śr. × wys.
63 mm × 112 mm
pojemność
300 mL
Opis ogólny
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)