Kluczowe dokumenty
CLS1705100
Corning® coliform water test sample container, sterile
without sodium thiosulfate tablet, capacity 100-120 mL
Synonim(y):
Pojemnik na próbkę wody, Pojemnik testowy na obecność bakterii coli w wodzie, Sterylny pojemnik na próbki wody
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.13
producent / nazwa handlowa
Corning 1705-100
dostępność
not available in EU
pojemność
100-120 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • Dobrze zdefiniowana linia napełniania EPA dla 100 ml
  • Wzmocniony przewód zabezpieczający
  • Duże zaczepy na kciuk zmniejszające zanieczyszczenie i ułatwiające otwieranie
  • 2 kciuki po obu stronach mechanizmu blokującego
  • 1 cal przestrzeni między poziomem wody a spodem zamkniętej pokrywy
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)