CLS15002L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 2000 mL, stopper joint: 29
Synonim(y):
szklana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Połączenie
joint: stopper29
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 1500-2L
pojemność
2000 mL
śr. × wys.
133 mm × 248 mm
Opis ogólny
Te wąskie butelki Pyrex do przechowywania odczynników mają solidne szlifowane szyjki ze standardowymi stożkowymi korkami.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)