Key Documents
SLW1521/16D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 5000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1521/16D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Połączenie
joint ST/NS neck45/40
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1521/16D
średnica butelki × wys.
181 mm × 333 mm , With stopper
pojemność
5000 mL
śr. wewn. szyjki
45 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)