BMSR2024E
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
positions< 96
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R2024-E
Parametry
5-70 rpm speed
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)