Kluczowe dokumenty
CLS15001L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 1000 mL, stopper joint: 29
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Połączenie
joint: stopper29
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 1500-1L
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
107 mm × 200.5 mm
Opis ogólny
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)