Kluczowe dokumenty
Z551236
Graduated Valumetric bottles
black phenolic cap (with rubber liner), capacity 125 mL (4 oz)
Synonim(y):
W216980
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
black phenolic cap (with rubber liner)
clear bottle
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (48-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216980
pojemność
125 mL (4 oz)
śr. × wys.
51 mm × 102 mm
Opis ogólny
Idealne do użytku jako butelki na próbki. Są również przydatne do przechowywania suchych proszków, próbek gleby i próbek. Wszystkie butelki są wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego typu III.
Informacje prawne
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)