Key Documents
Z364878
Sigma-Aldrich
Wheaton media bottles, glass
capacity 250 mL, PTFE lined cap
Synonim(y):
Wheaton bottles, laboratory bottles, media bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass bottle
round bottle
rozmiar korka
33-430
Połączenie
Joints threaded neck (33-430)
opis
Autoclavable with cap loose.
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 219817
Wys. × śr.
148 mm × 67 mm , Cap off size
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Wheaton media bottles are manufactured from low-alkali borosilicate glass.
  • Clear bottles are ideal for storing culture media.
  • No-drip lip for clean pouring.
  • Sloping shoulder for easier cleaning.
  • Marking patch for identification.
  • Graduations show approximate volume.
  • Includes an autoclavable cap for sample protection.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1