Z364894
Wheaton media bottles, glass
capacity 1000 mL, PTFE lined cap
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelka na media, butelki laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass bottle
round bottle
rozmiar korka
38-430
Połączenie
Joints threaded neck (38-430)
opis
Autoclavable with cap loose.
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 219820
Wys. × śr.
231 mm × 103 mm , Cap off size
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
- Butelki na pożywki Wheaton są produkowane z niskoalkalicznego szkła borokrzemowego.
- Przezroczyste butelki są idealne do przechowywania pożywek.
- Niekapiąca krawędź zapewnia czyste nalewanie.
- Nachylone ramię ułatwia czyszczenie.
- Oznaczenie ułatwiające identyfikację.
- Podziałka pokazuje przybliżoną objętość.
- Zawiera autoklawowalną nasadkę do ochrony próbek.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)