Kluczowe dokumenty
Z364827
Wheaton media bottles, glass
size 250 mL, Rubber lined phenolic cap
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelka na media, butelki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass bottle
phenolic cap
round bottle
rozmiar korka
33-430
Połączenie
Joints threaded neck (33-430)
opis
Autoclavable with cap loose.
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 219757
Wys. × śr.
148 mm × 67 mm , Cap off size
rozmiar
250 mL
Opis ogólny
  • Butelki na pożywki Wheaton są produkowane z niskoalkalicznego szkła borokrzemowego.
  • Przezroczyste butelki są idealne do przechowywania pożywek.
  • Niekapiąca krawędź zapewnia czyste nalewanie.
  • Nachylone ramię ułatwia czyszczenie.
  • Oznaczenie ułatwiające identyfikację.
  • Podziałka pokazuje przybliżoną objętość.
  • Zawiera autoklawowalną nasadkę do ochrony próbek.
Butelki ze szkła borokrzemowego o niskiej zawartości alkaliów, szczególnie odpowiednie do przechowywania pożywek. Niekapiąca krawędź zapewnia czyste nalewanie; nachylone ramię ułatwia czyszczenie. Podziałka pokazuje przybliżoną objętość. Duży obszar do pisania.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)