CLS1261200
Pyrex® 200mL heavy wall centrifuge bottle with GP 38-400 screw cap
capacity 200 mL
Synonim(y):
rurka wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 1261-200
pojemność
200 mL
śr. × wys.
60 mm × 141 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczególnie przydatna w pracy z próbkami plwociny. Butelka umożliwia trawienie, wytrząsanie, neutralizację i wirowanie w jednym pojemniku. Szczelna polipropylenowa zakrętka z wkładką PTFE zmniejsza możliwość wydostania się aerozolu.
Glass bottles supplied with tight-fitting white PP screw-caps with PTFE liner, thread finish 38-400. Enables digestion, shaking, neutralizing, and centrifuging to be performed in one container. Particularly useful in preventing aerosol escape of infectious materials. Heavy wall.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)