Merck
CDS023276
Sigma-Aldrich
FMOC-GLN(DMCP)-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30N2O5
Masa cząsteczkowa:
450.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
grupa funkcyjna
Fmoc
ciąg SMILES
CC(NC(CC[C@@H](C(O)=O)NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O)(C4CC4)C
InChI
1S/C26H30N2O5/c1-26(2,16-11-12-16)28-23(29)14-13-22(24(30)31)27-25(32)33-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-10,16,21-22H,11-15H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,29)(H,30,31)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
JHXHPPOYVOMYCD-QFIPXVFZSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)