Merck
PZ0386
Sigma-Aldrich
PF-06456384 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Cyano-4-[[3-[2-[[[2-(4-piperidinyl)ethyl]amino]methyl]-4-pyridinyl]-3′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]-N-1,2,4-thiadiazol-5-yl-benzenesulfonamide trihydrochloride, Benzenesulfonamide, 3-cyano-4-[[3-[2-[[[2-(4-piperidinyl)ethyl]amino]methyl]-4-pyridinyl]-3′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]oxy]-N-1,2,4-thiadiazol-5-yl-, hydrochloride (1:3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H32F3N7O3S2 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
829.18
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=C(C3=CC(CNCCC4CCNCC4)=NC=C3)C=C(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)C=C2)(NC6=NC=NS6)=O
Klucz InChI
WSPHMGORSRQULF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-06456384 jest wysoce silnym i selektywnym inhibitorem bramkowanego napięciem kanału sodowego NaV1.7 (SCN9A; IC50 = 0,01, <0,1, 75 nM przeciwko ludzkiemu, mysiemu i szczurzemu Nav1.7, odpowiednio, przez konwencjonalny zacisk; ludzki Nav1.7 IC50 = 0.58 nM w elektrofizjologii PatchExpress) z >300-krotną selektywnością w stosunku do innych ludzkich NaV (IC50 = 3 nM/NaV1.2, 5.8 nM/NaV1.6, 75 nM/NaV1.7, 314 nM/NaV1.1, 1.45 μM/NaV1.4, 2.59 μM/NaV1.5, 6.44 μM/NaV1.3, 26 μM/NaV1.8).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Ian Storer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 27(21), 4805-4811 (2017-10-17)
The discovery and selection of a highly potent and selective Na