CAD9881
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 7 1/2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel hub
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 9881
Długość
7 1/2 in.
grubość
14
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Idealny do badania uwalniania leków. Testy rozpuszczania leków są rutynowo stosowane w przemyśle farmaceutycznym w celu dostarczenia krytycznych informacji o uwalnianiu do celów kontroli jakości, w opracowywaniu nowych leków oraz do przewidywania profili uwalniania leków in vivo. Kaniula ta posiada piastę i rurkę ze stali nierdzewnej 316, co zapewnia maksymalną odporność na reakcje chemiczne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD9881-1EA | 4061832518541 |