Merck
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentene-1-acetic acid
98%
Synonim(y):
2-Cyclopenten-1-ylacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C5H7CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Beilstein:
2042172
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
bp
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
19 °C (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
Klucz InChI
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)