Merck
C109207
Sigma-Aldrich
1,5-Cyclooctadiene
contains 50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol, 99%
Synonim(y):
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.18
Beilstein:
2036542
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
431 °F
zawiera
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol as stabilizer
50-150 ppm 4-tert-Butylcatechol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
tw
149-150 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
Klucz InChI
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Zastosowanie
  • Bis(Aluminyl)Magnesium: A Source of Nucleophilic or Radical Aluminium-Centred Reactivity.: Investigates 1,5-Cyclooctadiene′s ability to stabilize reactive intermediates in metal complexes, which is crucial for developing new pharmaceutical agents and enhancing ligand efficiency in transition metal catalysis (Griffin et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eleonora Cavallari et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(31), 10035-10041 (2015-07-15)
Hyperpolarization of (13)C carboxylate signals of metabolically relevant molecules, such as acetate and pyruvate, was recently obtained by means of ParaHydrogen Induced Polarization by Side Arm Hydrogenation (PHIP-SAH). This method relies on functionalization of the carboxylic acid with an unsaturated
Adrian Tlahuext-Aca et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(42), 15997-16005 (2014-09-19)
Ni(0)-catalyzed dehydrogenation of benzylic-type imines was performed to yield asymmetrical tetra-substituted imidazoles and 2-imidazolines. This was achieved with a single operational step while maintaining good selectivity and atom economy. The catalytic system shows low to moderate tolerance for fluoro-, trifluoromethyl-