BR94905
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 40 mm
Synonim(y):
Funnels, Standard ground joint funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Połączenie
joint ST/NS14/23
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 94905
śr. zewn. lejka
40 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Półokrągły korpus. Trzpień pasuje do standardowych gniazd z uziemieniem. Idealny do napełniania płynami lub proszkami kolb z wieloma szyjkami.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)