Key Documents
BR781626
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt Skirt (F-bottom, transparent bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781626
rozmiar
120 μL
384 wells
pojemność robocza
120 μL
kolor
white, with transparent bottom
typ wiązania
medium binding surface
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG