BR781989
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
384 wells
Polecane produkty
Materiały
black wells
flat bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781989
rozmiar
120 μL
384 wells
pojemność robocza
120 μL
kolor
black, with transparent bottom
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)