Key Documents
BR23846
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, BLAUBRAND®
Synonim(y):
Accessories, Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23846
zakres pomiaru
25 mL
dł. biurety
690 mm
pojemność
25 mL
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG