BR23836
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
Synonim(y):
Akcesoria, Automatyczne biurety, Kompaktowe biurety automatyczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23836
zakres pomiaru
25 mL
dł. biurety
425 mm
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zapasowa długość biurety 1191 do kompaktowej biurety automatycznej jest wykonana z wysokiej jakości przezroczystego szkła Boro 3.3, zapewniającego trwałość i przejrzystość dla precyzyjnych pomiarów. Zaprojektowana specjalnie z myślą o kompatybilności z kompaktowymi biuretami automatycznymi BLAU1191 i SILBERBRAND, ta część zamienna zachowuje standardy wydajności wymagane do dokładnego dozowania cieczy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR23836-1EA | 4061831864823 |