BR113943
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 1.0 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 1,100 × g
neck thread external thread
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 113943
dł. × szerokość
18 mm × 180 mm
pojemność
18 mL
30 mL
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Doskonała widoczność próbki
- Szczelne zakrętki uszczelniające
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR113943-100EA | 4061831863666 |