Key Documents
BR113931
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 12 mm × 100 mm, thickness 1.0 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
neck thread external thread
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 113931
dł. × szerokość
12 mm × 100 mm
pojemność
6.5 mL
grubość
1.0 mm
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG