Kluczowe dokumenty
BAH420530000
SP 8949 Dry-Keeper Mała, sztaplowana szafka na eksykatory
polystyrene, volume 0.14 ft3
About This Item
Kod UNSPSC:
41123002
NACRES:
NB.43
Materiały
polystyrene
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H42053-0000
pojemność
0.14 ft3
Opis ogólny
Mała, przezroczysta szafka na eksykatory z polistyrenu bezpiecznie układa się w stosy do 5 sztuk, zapewniając maksymalne wykorzystanie suchej przestrzeni magazynowej.
  • Pociągane w dół drzwiczki wysuwają się do komory znajdującej się pod szafką.
  • W zestawie gotowy do użycia słoik z żelem krzemionkowym
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)